Principaux documents
S584851
(1-CHLOROETHYL)TRICHLOROSILANE
AldrichCPR
S584851-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S584851-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H4Cl4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.952
Numéro MDL:
261,00 $