Key Documents
494089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CHO)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
80-84 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
Clé InChI
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
Application
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)