Principaux documents
489484
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol-2-13C, 13C Labeled glycerol, Glycerin-2-13C
1 G
1 090,00 $
1 090,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 090,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2)213CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 090,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.275 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;