Principaux documents
486035
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2,2,2-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl-2,2,2-d3 bromide
5 G
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
669,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
37-40 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C