Documents
491950
Sigma-Aldrich
Bromoethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Formule linéaire :
HCD2CD2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
37-40 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.513 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D2,2D2
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23.00 °C - closed cup