613150
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid-d6 sodium salt
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate-d6 sodium salt, DSS-d6, Deuterated 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt, Sodium 2-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate-d6
1 350,00 $
About This Item
1 350,00 $
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Pf
118-120 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2;
Clé InChI
HWEXKRHYVOGVDA-CHBZFOKHSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3