Principaux documents
389455
Sigma-Aldrich
Bromoethane-d5
99 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated bromoethane, Ethyl-d5 bromide, Pentadeuteroethyl bromide
1 G
112,00 $
5 G
259,00 $
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
112,00 $
5 G
259,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.00
Beilstein:
1698455
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
112,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pression de vapeur
7.96 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
37-40 °C (lit.)
Pf
-119 °C (lit.)
Densité
1.527 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C