Principaux documents
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
About This Item
Formule linéaire :
DO2CCD=CDCO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable