Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 415,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
CD3(CH2)4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
415,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderisotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup