Principaux documents
747246
Sigma-Aldrich
cis-Aconitic acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
13C Labeled cis-Aconitic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H6O6
Poids moléculaire :
180.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C](/[13C]([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]\[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
GTZCVFVGUGFEME-JFDKUEQDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable