Principaux documents
480584
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate
97%
5 G
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
269,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9F3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
pb
84-87 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
Clé InChI
WVSCRRLWRRANJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
1-Cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate, also known as 1-cyclohexenyl triflate, is a cyclohexenyl sulfonate. Its trifluoromethylation reaction in the presence of different monodentate biaryl phosphine ligands has been investigated.[1] The asymmetric Heck reaction of 1-cyclohexenyl trifluoromethanesulfonate using palladium complexes of phosphine oxazoline ligand has been studied.[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Proline derived phosphine-oxazoline ligands in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR, et al.
Tetrahedron Letters, 42(3), 365-368 (2001)
Eun Jin Cho et al.
Organic letters, 13(24), 6552-6555 (2011-11-25)
A method for the palladium-catalyzed trifluoromethylation of cyclohexenyl sulfonates has been developed. Various cyclohexenyl triflates and nonaflates underwent trifluoromethylation under mild reaction conditions using a catalyst system composed of Pd(dba)(2) or [(allyl)PdCl](2) and the monodentate biaryl phosphine ligand (t)BuXPhos. The