702668
Thieno[3,2-b]thiophene
95%
Synonyme(s) :
1,4-Dithiapentalene, 1,4-Thiophthene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
53-58 °C
Chaîne SMILES
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
Clé InChI
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.