Principaux documents
478407
Sigma-Aldrich
Methyl isocyanatoformate
90%
1 G
297,00 $
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
297,00 $
About This Item
Formule linéaire :
OCNCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
97 °C (lit.)
Densité
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isocyanate
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
Clé InChI
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup