Principaux documents
252646
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
85%
Synonyme(s) :
Isocyanatotrimethylsilane
5 G
153,00 $
25 G
635,00 $
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
153,00 $
25 G
635,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiNCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.21
Beilstein:
1744962
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
liquid
Impuretés
<15% hexamethyldisiloxane
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Clé InChI
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Application
Trimethylsilyl isocyanate was used in:
  • postsynthetic modification of isoreticular metal-organic framework-3[1]
  • synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones[2]
  • conversion of isocyanates to carbodiimides with cyclopentadienyl Fe(CO)2 or -Mn(CO)3 catalysis[3]
  • carbamoylation of aromatic hydrocarbons[4] and alcohols[5]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S Manfredini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(15), 2401-2405 (1994-07-22)
As a continuation of previous studies on the synthesis and antitumor activity of geiparvarin analogues bearing a carbamate moiety in the alkyl side chain, a series of N-substituted [(E)-3-(4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl)-2- butenyl]carbamates (15a-f) were synthesized and tested with the objective to investigate
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 335, 558-558 (1993)
Reactions of trimethylsilyl isocyanate and isothiocyanate with 3-(dialkylamino)-2H-azirines. A facile synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones and 4-(dialkylamino) imidazoline-2-thiones
Handke I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(22), 5298-5300 (1988)
Tetrahedron Letters, 48, 6002-6002 (2007)
SiNCO+ and SiNCS+ and their neutral counterparts.
Srinivas R, et al.
Chemical Physics Letters, 316(3), 243-247 (2000)