Documents
47719
Sigma-Aldrich
N-Formylglycine ethyl ester
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
HCONHCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Numéro Beilstein :
1099378
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
Point d'ébullition
267-269 °C (lit.)
Densité
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves