Principaux documents
222542
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
98%
Synonyme(s) :
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate
5 G
193,00 $
25 G
628,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
193,00 $
25 G
628,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C=NCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.32
Beilstein:
1979922
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
<2% benzophenone
Pf
51-53 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO2/c1-2-20-16(19)13-18-17(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
Clé InChI
QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Application
Schiff base which can be converted to amino alcohols[1][2] and amino esters.[3][4]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 682-682 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5469-5469 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 8535-8535 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 677-677 (1993)