Documents
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
Synonyme(s) :
(2-Phenylethyl)formamide, 2-Phenylethylformamide, N-β-Phenethylformamide, N-(β-Phenylethyl)formamide, N-(2-Phenylethyl)formamide, N-Formyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Formylphenethylamine, N-Phenethylformamide, NSC 18966
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.546
Densité
1.049 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable