P38803
Phthalhydrazide
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-1,4-phthalazinedione
54,70 $
About This Item
54,70 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NNC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
KGLPWQKSKUVKMJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable