Documents
47295
Sigma-Aldrich
4-(Fmoc-amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H21NO3
Poids moléculaire :
311.37
Numéro Beilstein :
7936368
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
113-118 °C
Groupe fonctionnel
Fmoc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H21NO3/c21-12-6-5-11-20-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18,21H,5-6,11-13H2,(H,20,22)
Clé InChI
UJTTUOLQLCQZEA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable