Documents
47436
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.42
Numéro Beilstein :
9154190
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
Clé InChI
JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable