Documents
95887
Sigma-Aldrich
4-(Z-Amino)-1-butanol
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Benzyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNH(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro Beilstein :
2214428
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
81-84 °C
Groupe fonctionnel
Cbz
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C12H17NO3/c14-9-5-4-8-13-12(15)16-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,14H,4-5,8-10H2,(H,13,15)
Clé InChI
BNFLPFDVXGOHJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable