471909
(S)-(+)-Ketoprofen
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid, (S)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
203,00 $
About This Item
203,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Activité optique
[α]22/D +49°, c = 1 in methanol
Pf
75-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
C[C@H](C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/t11-/m0/s1
Clé InChI
DKYWVDODHFEZIM-NSHDSACASA-N
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Ptgs2(19225)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters