MilliporeSigma
Passer à
K2012
Ketoprofen
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
214,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
792,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.28
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
244-759-8
MDL number:
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(C(O)=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
InChI key
DKYWVDODHFEZIM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
  • A strong, silk protein-inspired tissue adhesive with an enhanced drug release mechanism for transdermal drug delivery.: Although not exclusively focused on ketoprofen, this study details a novel adhesive for transdermal delivery, highlighting methods that could be adapted for enhancing the delivery of ketoprofen, thus being of interest to biochemists specializing in transdermal drug formulations (Fang et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Non-steroidal anti-inflammatory compound that is selective for COX-1.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
K1751PHR1375K2000000
Ketoprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
K2000000
Ketoprofen
Gene Information
human ... ALB(213), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALB(213), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. K2000000, traceable to USP 1356632
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoprofen
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges