Principaux documents
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Synonyme(s) :
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
1 G
76,50 $
5 G
161,00 $
76,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,50 $
5 G
161,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
265-270 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable