69868
Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate
technical, ~80% (RT)
Synonyme(s) :
Magnesium bis(monoperoxyphthalate) hexahydrate, MMPP
92,10 $
About This Item
92,10 $
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
~80% (RT)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
93 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroperoxide
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Trans-diaxial hydroxylation under bismuth(III) triflate catalyst
- Oxidation rections under mild conditions
- Epoxidation of unsaturated steroids
- Synthesis of ring-B oxygenated steroids as anticancer agents
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable