468568
Hexyllithium solution
2.3 M in hexane
Synonyme(s) :
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
66,20 $
About This Item
66,20 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
2.3 M in hexane
pb
69 °C
Densité
0.708 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
Clé InChI
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Ni-catalyzed cross-coupling with aryl halides.
- Cu-catalyzed enantioselective allylic alkylation.
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter