Principaux documents
464910
Sigma-Aldrich
2-Furanylboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
(5-Furanyl)boronic acid, 2-Furanboronic acid, 2-Furylboronic acid
1 G
94,60 $
94,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
94,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
94,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
112 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccco1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
Clé InChI
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.