Principaux documents
461865
Sigma-Aldrich
(R,R)-DIPAMP
≥95%
Synonyme(s) :
(R,R)-1,2-Bis[(2-methoxyphenyl)(phenylphosphino)]ethane, (R,R)-1,2-Ethanediylbis[(2-methoxyphenyl)phenylphosphine]
About This Item
Formule linéaire :
[CH3OC6H4P(C6H5)CH2-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Activité optique
[α]20/D -88°, c = 1% in chloroform
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1P(CCP(c2ccccc2)c3ccccc3OC)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28O2P2/c1-29-25-17-9-11-19-27(25)31(23-13-5-3-6-14-23)21-22-32(24-15-7-4-8-16-24)28-20-12-10-18-26(28)30-2/h3-20H,21-22H2,1-2H3/t31-,32-/m1/s1
Clé InChI
QKZWXPLBVCKXNQ-ROJLCIKYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable