Principaux documents
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
Synonyme(s) :
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
250 MG
288,00 $
1 G
920,00 $
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
288,00 $
1 G
920,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.47
Beilstein:
4268869
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité optique
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
Pf
108-110 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
Clé InChI
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Catégories apparentées
Application
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)