Principaux documents
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-Butoxystyrene
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
4-tert -Butoxystyrene, p -tert -Butoxystyrene
50 ML
50,70 $
50,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
50,70 $
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
50,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Contient
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Clé InChI
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the