Documents
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobutene
97%
Synonyme(s) :
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.578
Densité
0.962 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
Clé InChI
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
169.0 °F
Point d'éclair (°C)
76.1 °C