Documents
380547
Sigma-Aldrich
4-Acetoxystyrene
96%, contains 200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonyme(s) :
4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
liquid
Contient
200-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Viscosité
4.2 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
Point d'ébullition
260 °C (lit.)
Pf
7-8 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Spécificité
Reactivity ratio: 4-Acetoxystyrene/styrene 1.02/0.80
4-Acetoxystyrene/methyl methacrylate 0.76/0.88
4-Acetoxystyrene/maleic anhydride 0/0
Application
Polymer used in microlithography. Precursor to p-hydroxystyrene that is readily derivatized.
Caractéristiques et avantages
Undergoes free radical polymerization, similar to styrene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator