Principaux documents
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisole
97%
Synonyme(s) :
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
5 G
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
163,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH3)CHCH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5540 (lit.)
pb
204-205 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77.78 °C - closed cup