Key Documents
449911
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnesium diiodide
About This Item
Formule linéaire :
MgI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Niveau de qualité
Pureté
99.998% trace metals basis
Impuretés
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
637 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Application
Anhydrous magnesium iodide, when reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)