Principaux documents
208493
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
technical grade, 95%
Synonyme(s) :
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
25 G
214,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
214,00 $
About This Item
Formule linéaire :
AlI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 178 °C)
Essai
95%
Forme
chunks
pb
360 °C (lit.)
Pf
191 °C (lit.)
Densité
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
The compound may be used as an additive for electrolytes in lithium ion batteries. [1][2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)