Documents
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Synonyme(s) :
Calcium diiodide
About This Item
Formule linéaire :
CaI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
powder and chunks
Pf
779 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable