429384
Cesium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cesium monoiodide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
626 °C (lit.)
Densité
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Application
- Fabrication of Nanoscale Cesium Iodide Scintillators: This research focuses on the development of nanoscale cesium iodide scintillators for high-energy radiation detection, relevant for material scientists working on advanced detection technologies (CY Chen, CW Hun, SF Chen, CC Chen, 2015).
- Photoemission and Optical Constant Measurements: Research on the photoemission and optical properties of a cesium iodide thin film photocathode, relevant for understanding light-matter interactions in material science (R Rai, N Gupta, NFA Jammal, BK Singh, 2015).
Caractéristiques et avantages
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.