203467
Ammonium iodide
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Azanium iodide
224,00 $
About This Item
224,00 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 210.9 °C)
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
405 °C/1 atm (lit.)
Pf
551 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable