448737
Benzenesulfonic acid monohydrate
97%
99,50 $
About This Item
99,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
42-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2
Clé InChI
MVIOINXPSFUJEN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- A catalyst to synthesize α,β-unsaturated amides via Pd-catalyzed selective aminocarbonylation of styrenes with nitroarenes.[1]
- A reactant to prepare amino acid benzyl ester salts for the study of gelation in nonpolar solvents.[2]
- A catalyst for the conversion of oxydipropionitrile (nitrile) to di-n-propyl-oxydipropionate (ester).[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges