447218
Trimethyl borate
99.999% (trace metal basis)
Synonyme(s) :
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.59 (vs air)
Pureté
99.999% (trace metal basis)
Indice de réfraction
n20/D 1.346 (lit.)
Point d'ébullition
68-69 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clé InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - (own results)
Point d'éclair (°C)
-11 °C - (own results)