Documents
T70203
Sigma-Aldrich
Trimethoxyboroxine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H9B3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.53
Numéro Beilstein :
1709158
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
30 mmHg ( 25 °C)
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
10 °C (lit.)
Densité
1.195 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COb1ob(OC)ob(OC)o1
InChI
1S/C3H9B3O6/c1-7-4-10-5(8-2)12-6(9-3)11-4/h1-3H3
Clé InChI
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter