441619
(1S)-(+)-3-Carene
99%
Synonyme(s) :
(+)-3-Carene, (1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +17°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
170-172 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)C[C@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
BQOFWKZOCNGFEC-BDAKNGLRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup