232386
(+)-2-Carene
97%
Synonyme(s) :
(1S)-3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
167-168 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup