Documents
433357
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C (lit.)
Densité
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3,12H
Clé InChI
BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol is an oxygen containing building block used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter