Principaux documents
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
Synonyme(s) :
Bisomer IDMA
1 L
150,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
150,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2C10H21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
126 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
Clé InChI
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1