328375
1-Mercapto-2-propanol
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)CS
InChI
1S/C3H8OS/c1-3(4)2-5/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
FETFXNFGOYOOSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter