Principaux documents
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.9%
Synonyme(s) :
Scandium trichloride hydrate
1 G
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
219,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ScCl3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.31 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9%
Forme
solid
Composition
Degree of hydration, 5-7
Pertinence de la réaction
core: scandium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated