431338
Ammonium cerium(IV) nitrate
99.99%
Synonyme(s) :
Ceric ammonium nitrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.05% insol. dil. H2SO4
<100 ppm total metallic impurities
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Chaîne SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Clé InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges