225193
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
98%
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
Chaîne SMILES
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves