Principaux documents
367753
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerium acetate hydrate, Cerium triacetate, Cerium(3+) triacetate hydrate
50 G
95,10 $
250 G
352,00 $
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
95,10 $
250 G
352,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.25 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Composition
Degree of hydration, 1-3
Pertinence de la réaction
core: cerium
reagent type: catalyst
Impuretés
≤1% acetic acid
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clé InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Application
With bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols.[1][2]Cerium (III) acetate hydrate may be used as the starting material for the synthesis of CeO2 nanoparticles.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis, structural and optical properties of CeO 2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route.
Phoka S, et al.
Materials Chemistry and Physics, 115(1), 423-428 (2009)
Thermal decomposition of cerium (III) acetate studied with sample-controlled thermogravimetric?mass spectrometry (SCTG?MS).
Arii T,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 22(13), 2283-2289 (2002)
Chem. Abstr., 112, 219165x-219165x (1990)
Nippon Kagaku Kaishi, 92-92 (1990)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.